Learn More
Milbemycin oxime, MedChemExpress
Descripción
Milbemycin oxime is a macrocyclic lactone and has broad-spectrum anti-parasitic activity. Milbemycin oxime is composed of milbemycins A4 and A3. Milbemycin oxime binds glutamate-gated chloride channels. Milbemycin oxime is against intestinal nematodes, pulmonary and cardiac helminths.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Milbemycin oxime |
| Forma física | Solid |
| CAS | 129496-10-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C63H88N2O14 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (91.13 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (0.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | CC1=C[C@@H]2[C@@]3(O)[C@H](OC/C3=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]4(CC[C@H](C)[C@@H](C)O4)C5)C[C@@H]5OC2=O)/C1=N\O.CC6=C[C@@H]7[C@@]8(O)[C@H](OC/C8=C\C=C\[C@H](C)C/C(C)=C/C[C@@H](O[C@@]9(CC[C@H](C)[C@@H](CC)O9)C%10)C[C@@H]%10OC7=O)/C6=N\O |
| Mostrar más |