missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miglustat hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16479787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16479787 5 mg 5 miligramos
16487268 10 mg 10 miligramos
16453566 25 mg 25 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16479787

Marca: Medchem Express HY17020A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Miglustat hydrochloride is an inhibitor of glucosylceramide synthase, primarily to treat Type I Gaucher disease (GD1).

Miglustat hydrochloride is an inhibitor of glucosylceramide synthase, primarily to treat Type I Gaucher disease (GD1).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Miglustat hydrochloride
Forma física Oil
CAS 210110-90-0
Color Light Brown
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H22ClNO4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo N-Butyldeoxynojirimycin hydrochlorideNB-DNJ hydrochlorideOGT 918 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (254.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 34 mg/mL (132.95 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)N(CCCC)C[C@@H]1O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 255.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.74
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.