missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Migalastat hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16466258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16466258 10 mg 10 miligramos
16486596 100 mg 100 miligramos
16468847 5 mg 5 miligramos
16422387 50 mg 50 miligramos
16403456 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16466258

Marca: Medchem Express HY14929A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.

Migalastat hydrochloride (GR181413A) is a potent and competitive inhibitor of α-galactosidase A (α-Gal A) with an IC50 of 0.04 μM for human α-Gal A.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Migalastat hydrochloride
Forma física Solid
CAS 75172-81-5
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14ClNO4
Sinónimo GR181413A
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (1001.85 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](CO)NC[C@H](O)[C@H]1O.Cl
Peso molecular (g/mol) 199.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.