Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para MIF humano
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
El MIF (factor inhibidor de la migración de macrófagos) fue una de las primeras actividades de citocinas que se descubrieron y se describió inicialmente como un factor derivado de células T que inhibe la migración aleatoria de macrófagos (Weiser 1989). Recientemente, el MIF fue redescubierto como una hormona pituitaria que actúa como la hormona contrarreguladora para la acción glucocorticoide dentro del sistema inmunitario (Bernhagen 1993, Mitchell 1995). El MIF se liberó de macrófagos y células T en respuesta a las concentraciones fisiológicas de glucocorticoides. El MIF secretado contrarresta los efectos inmunosupresores de los esteroides en la activación de células inmunitarias y la producción de citocinas (Bucala 1998). El MIF desempeña un papel fundamental en el control de la inflamación y la inmunidad del huésped.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P14174 |
| Intervalo del ensayo | De 8,23 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 6 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4282 |
| Símbolo de gen | Mif |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |