Learn More
Midodrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16468027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16468027
Marca: Medchem Express HY12749A
MedChemExpress Midodrine hydrochloride ((±)-Midodrine hydrochloride) is an α1-receptor agonist, for the treatment of dysautonomia and orthostatic hypotension.
Midodrine hydrochloride ((±)-Midodrine hydrochloride) is an α1-receptor agonist, for the treatment of dysautonomia and orthostatic hypotension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Midodrine hydrochloride
CAS 43218-56-0
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19ClN2O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-Midodrine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (343.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(C1=CC(OC)=CC=C1OC)O)CN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 290.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.74
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.