missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Midodrine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200099534
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16491517 50 mg 50 miligramos
16468027 5 mg 5 miligramos
16435318 10 mg 10 miligramos
16425966 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16491517

Marca: Medchem Express HY12749A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Midodrine hydrochloride ((±)-Midodrine hydrochloride) is an α1-receptor agonist, for the treatment of dysautonomia and orthostatic hypotension.

Midodrine hydrochloride ((±)-Midodrine hydrochloride) is an α1-receptor agonist, for the treatment of dysautonomia and orthostatic hypotension.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Midodrine hydrochloride
CAS 43218-56-0
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19ClN2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (±)-Midodrine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (343.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(C1=CC(OC)=CC=C1OC)O)CN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 290.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.74
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.