Learn More
Midodrine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16491517
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16491517 50 mg 50 miligramos
16468027 5 mg 5 miligramos
16435318 10 mg 10 miligramos
16425966 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16491517
Marca: Medchem Express HY12749A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Midodrine hydrochloride ((±)-Midodrine hydrochloride) is an α1-receptor agonist, for the treatment of dysautonomia and orthostatic hypotension.
Midodrine hydrochloride ((±)-Midodrine hydrochloride) is an α1-receptor agonist, for the treatment of dysautonomia and orthostatic hypotension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Midodrine hydrochloride
CAS 43218-56-0
Color Light Brown
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19ClN2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (±)-Midodrine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (343.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(C1=CC(OC)=CC=C1OC)O)CN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 290.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.74
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation