Learn More
Fisherbrand™ Unidad de gel Midi-Plus de gran formato horizontal
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones del gel:
140L x 230 cm An
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Includes
Unidad de gel, formato ancho, Midi-Plus, 1 x bandeja de colada de gel, 16peines de muestra de 2 x 1,0mm, puertos de recirculación de tampón, conectores de alimentación y tiras de carga
- Para estudios analíticos y preparativos de ácidos nucleicos
- Permite procesar un mayor número de muestras en un gel
- Dispone de cuatro posiciones de peine para una separación rápida de las muestras
- Bandeja de colado de gel extraíble
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unidad de gel Midi-Plus de gran formato horizontal |
| Dimensiones del gel | 140L x 230 cm An |
| Incluye | Unidad de gel, formato ancho, Midi-Plus, 1 x bandeja de colada de gel, 16peines de muestra de 2 x 1,0mm, puertos de recirculación de tampón, conectores de alimentación y tiras de carga |
| Tamaño de muestra | 200 |
| Volumen del tampón (métrico) | 800 ml |