Learn More
SGE™ Jeringas para microvolúmenes
Descripción
- Cuerpo ampliado de vidrio de borosilicato con émbolo reforzado para proporcionarle una protección adicional
- Exactitud y reproducibilidad del ± 1 %
- Volumen: 10 μL
- DE del cuerpo: 6,5 mm, 8 mm en los modelos de émbolo con guía
- Longitud de la escala: 54,1mm
Para inyecciones de microvolúmenes de 1,5 μl a 8 μl
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para inyecciones de microvolúmenes de 1,5 μl a 8 μl |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Tipo de producto | Jeringa manual para microvolúmenes |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 70 mm |
| Mostrar más |