Learn More
SGE™ Jeringas para microvolúmenes
Código de producto. 10215322
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Longitud (imperial):
1,65 in
2,75 in
Longitud de la aguja (imperial):
1,65 in
2,75 in
Estilo de punta de aguja:
Cono
bisel
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (imperial) Longitud de la aguja (imperial) Estilo de punta de aguja unitSize
10215322 26 G 2,75 in 2,75 in bisel cada uno
15268453 23 G 1,65 in 1,65 in Cono 1 PCS
2 options
Código de producto. 10215322
Marca: SGE™ 002003
La protección del émbolo minimiza el riesgo de que se doble
  • Cuerpo ampliado de vidrio de borosilicato con émbolo reforzado para proporcionarle una protección adicional
  • Exactitud y reproducibilidad del ± 1 %
  • Volumen: 10 μL
  • DE del cuerpo: 6,5 mm, 8 mm en los modelos de émbolo con guía
  • Longitud de la escala: 54,1mm
Para inyecciones de microvolúmenes de 1,5 μl a 8 μl
Especificaciones
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Para inyecciones de microvolúmenes de 1,5 μl a 8 μl
Longitud (imperial) 2,75 in
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 70 mm
Tipo de producto Jeringa manual para microvolúmenes
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 70 mm
Estilo de punta de aguja bisel
Tipo de conexión Fijo