Learn More
Corning™ Puntas de pipeta microvolumétricas, estériles
Código de producto. 10072521 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,5 a 10 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10072521 De 0,5 a 10 μl paquete de 960
10103861 De 0,1 a 10 μl paquete de 960
2 options
Código de producto. 10072521
Marca: Corning™ 4830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un rendimiento preciso y fiable en el intervalo de volúmenes establecido
  • Las puntas de microvolúmenes proporcionan un rendimiento preciso y fiable para ultrapipetas de las marcas más importantes en el intervalo de 0,1 μl a 10 μl.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 10 μl
Esterilidad Estéril
Color Natural
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato Gradilla
Estilo de punta Microvolumen, Round
Envase Gradilla
Para utilizar con (equipo) Eppendorf, Universal Fit Ultramicro