Learn More
Corning™ Puntas de pipeta microvolumétricas, no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10746482 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,2 a 10 μl
De 0,5 a 10 μl
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
10000 PCS
paquete de 10000
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Formato unitSize
10746482 De 0,2 a 10 μl A granel paquete de 10000
10479131 De 0,5 a 10 μl Gradilla paquete de 960
10387171 De 0,5 a 10 μl A granel 10000 PCS
10431822 De 0,1 a 10 μl Gradilla paquete de 960
4 options
Código de producto. 10746482
Marca: Corning™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un rendimiento preciso y fiable en el intervalo de volúmenes establecido
  • Las puntas de microvolúmenes proporcionan un rendimiento preciso y fiable para ultrapipetas de las marcas más importantes en el intervalo de 0,1 μl a 10 μl.
  • Sin ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,2 a 10 μl
Esterilidad No estéril
Color Natural
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato A granel
Estilo de punta Microvolumen, Round
Envase A granel
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman, Universal Fit Ultramicro