Descripción
- Las puntas de microvolúmenes proporcionan un rendimiento preciso y fiable para ultrapipetas de las marcas más importantes en el intervalo de 0,1 μl a 10 μl.
- Sin ARNasa/ADNasa.
- Apirógenos.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 10 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos |
| Formato | A granel |
| Estilo de punta | Microvolumen, Round |
| Envase | A granel |
| Para utilizar con (equipo) | Eppendorf, Universal Fit Ultramicro |
| Material | Polipropileno |