Learn More
Kartell™ Microtubo, polipropileno, para instrumentos Cobas B10 y MIRA, neutro, 0,75 ml
Código de producto. 10182901
Código de producto. 10182901
Marca: Kartell™ 0294000
Solo quedan null
Especificaciones
Estilo de tapón Plano
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Capacidad (métrico) 0,7 mL
Color Natural
Material Polietileno
Para utilizar con (equipo) Analizadores automáticos Cobas Bio™ y Cobas Mira™
Altura (métrico) 35,5 mm
Diámetro (métrico) 7,65 mm