Learn More
Grant Instruments™ Inserto de microtubos
Código de producto. 15349625
Change view
Click to view available options
Admite:
24 tubos PLUS de 0,5 ml, 48 tubos de 0,2 ml u 8 tiras de 0,2 ml
24 tubos de 1,5/2,0 ml
32 tubos de 0,5 mL
96 tubos de 0,2 ml o 12 tiras de 0,2 ml o placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón/sin faldón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15349625 24 tubos PLUS de 0,5 ml, 48 tubos de 0,2 ml u 8 tiras de 0,2 ml cada uno
15359625 96 tubos de 0,2 ml o 12 tiras de 0,2 ml o placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón/sin faldón cada uno
15369625 32 tubos de 0,5 mL cada uno
15379625 24 tubos de 1,5/2,0 ml cada uno
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15349625
Brand: Grant Instruments™ P0205
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Inserto de microtubos de Grant Instruments utilizado con agitador de alta velocidad MPS-1/mezclador vorticial.
  • Fabricado con espuma de polietileno EVA PE140
  • Color: Azul
  • Para su uso con agitador/mezclador vorticial MPS-1 de alta velocidad
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Admite 24 tubos PLUS de 0,5 ml, 48 tubos de 0,2 ml u 8 tiras de 0,2 ml
    Material Base EVA PE140 de espuma de polietileno
    Color Azul
    Para utilizar con (equipo) Agitador de alta velocidad MPS-1/mezclador vorticial