Learn More
Heidolph™ Microtube Holder
Código de producto. 30274394 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Recipientes de reacción de 0,5 mL Micro
Recipientes de reacción de 1,5 a 2 mL Micro
Capacidad de tubos:
20 microtubos
36 microtubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Capacidad de tubos unitSize
30274394 Recipientes de reacción de 1,5 a 2 mL Micro 20 microtubos cada uno
30274397 Recipientes de reacción de 0,5 mL Micro 36 microtubos cada uno
2 options
Código de producto. 30274394
Marca: Heidolph™ 5490014000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Attachment or rack for holding micro reaction vessels.
Attachment or rack for holding micro reaction vessels.
Material:
  • Frame: stainless steel
  • Inner part: polypropylene
Characteristics:
  • Autoclavable and dishwasher safe
  • Angle adjustment up to 90°
  • Attachment without foot part can be used as table frame
Options:
  • Rack that holds 36 micro reaction vessels with a capacity of 0.5 mL
  • Rack that holds 20 micro reaction vessels with a capacity of 1.5 to 2 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Recipientes de reacción de 1,5 a 2 mL Micro
Capacidad de tubos 20 microtubos
Tipo de producto Tube Holder
Material Stainless Steel, Polypropylene
Para utilizar con (equipo) Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers