Learn More
Kinematica™ Mezclador de laboratorio Microtron™ MB 800
Código de producto. 11979058 Tienda Kinematica Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión unitSize
11979058 230 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 11979058
Marca: Kinematica™ 36010003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un mezclador de laboratorio adecuado para mezclas intensas, así como operaciones de dispersión, homogeneización, emulsificación y picado para materiales que se pueden cortar, lo que facilita trabajar con muestras para el análisis y el control de calidad.
  • Ajuste suave de la velocidad de rotación con interruptor de encendido/apagado integrado
  • Ajuste de la velocidad de rotación con compensación de carga
  • Cambio de accesorio de mezcla y cubierta de protección sin herramientas
  • El funcionamiento solo es posible con la cubierta de seguridad y la tapa en su lugar.
  • Variedad de diseños de recipientes de muestras
  • Acoplamiento rápido con amortiguación de vibraciones
  • Motor muy silencioso con refrigeración mediante ventilación integrada
  • Protección integrada de carga, calor y bloqueo
  • Producción de partículas de tamaño muy fino tanto en medios líquidos como secos; los análisis precisos requieren muestras homogéneas
  • Preparación eficaz de muestras a través de altas velocidades de rotación
  • Flexibilidad con varios volúmenes de muestra con diferentes accesorios de mezcla
  • Diseño duradero y robusto
Especificaciones
Tipo de producto Mezclador de laboratorio
Velocidad De 1000 rpm a 17000 rpm
Tensión 230 V
Hertz 60 Hz
Vataje 800 W
Intervalo de volumen (métrico) De 2 a 4 L
Altura (métrico) 245 mm
Para utilizar con (aplicación) para mezclar, dispersar, homogeneizar, emulsionar y aplastar alimentos
Modelo MB 800 con cable de alimentación UE
Nivel de ruido 79 dBA a 17 000 rpm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Peso (métrico) 5,3 kg