Learn More
Tenak™ Gradilla práctica de placas de microtitulación para congeladores verticales
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Distintas alturas de estante disponibles
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Incluye una alerta que impide que los estantes se resbalen
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Placas (56) |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 630 x 212 x 135 mm |
| Altura (métrico) del estante | 25 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de placas de microtitulación |
| matriz, red, conjunto | 8 x 7 |