Descripción
- Microplaca revestida Strep-Tactin™ (tiras de 12 x 8 pocillos) lista para su uso en ensayos de unión de ligandos, inmunoensayos, ensayos enzimáticos o ensayos de diagnóstico en condiciones de alto rendimiento.
- Debido a la alta especificidad y afinidad (µM-nM) de la variante de estreptavidina Strep-Tactin™, Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™, las proteínas de fusión se pueden capturar de forma selectiva y estable incluso a partir de mezclas complejas.
- Las biomoléculas de interés se presentan a los colaboradores de una manera uniforme, lo que resulta en ensayos fiables y reproducibles.
- El formato multipocillo de fase sólida es compatible con pipetas multicanal estándar y lectores de placas automatizados.
- La capacidad de unión de proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ determinada con fosfatasa alcalina bacteriana (97 kDa) es de 2 pmol para un volumen de incubación de 200 µl:
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | Strep-Tactin |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 300 μl |
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 4 °C |
Para uso exclusivo en investigación.