Learn More
Fisherbrand™ Microtip for use with 500 and 700 watt Sonic Dismembrators
Código de producto. p-10597392 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 0,2 a 5 ml
De 0,5 a 15 mL
De 5 a 50 ml
Diámetro de la punta (métrico):
2 mm
3 mm
6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro de la punta (métrico) unitSize
12981171 De 0,2 a 5 ml 2 mm cada uno
12991171 De 0,5 a 15 mL 3 mm cada uno
12901181 De 5 a 50 ml 6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12981171
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Los modelos con n.º de cat.: FB4220
Microtips are thin, high intensity probes which are designed for processing small sample volumes. Microtips screw into the threaded end of the standard 1/2 in. probe (4220).
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con los desmembradores sónicos modelos 505 y 705.
  • Sonda de micropunta de 0,63 cm (1/16 pulg) para desmembrador sónico modelo 505/705
  • Para procesar volúmenes de 0,2 a 5 ml
  • Requiere n.º 4220 [Sonda con punta reemplazable de 12,7 mm (0,5 pulg)]
Especificaciones
amplitud 320 μm máximo
Tipo de producto Sonda con micropunta
Intervalo de volumen (métrico) De 0,2 a 5 ml
Diámetro (imperial) 0,625 pulg
Diámetro de la punta (imperial) 0,20 mm (1/16 pulg)
Diámetro (métrico) 0,4 cm
Diámetro de la punta (métrico) 2 mm
Para utilizar con (equipo) Sonda (n.º 4220) de 12,7 mm (0,5 in) para desmembrador sónico modelo 505 y 705
Incluye Sonda
Cantidad de embalaje 1 sonda