Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Ajustable, tiene una amplia gama de tamaños de muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | De 0,01 a 0,1 ml |
| Diámetro (métrico) | 5 mm |
| Fondo (métrico) | 500 mm |