Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de microtest™ M4RT de 3 ml con gránulos
Código de producto. 17184145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
72 tubos/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
17184145 72 tubos/paquete paquete de 72
1 options
Código de producto. 17184145 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R12596
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidiamicoplasma y ureaplasma con medios de alta calidad de los expertos en medios.
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidiamicoplasma y ureaplasma con medios de alta calidad de los expertos en medios. Los tubos Thermo Scientific™ MicroTest™ se suministran en cuatro formulaciones de medios para ofrecer flexibilidad tanto en el transporte como en el almacenamiento.
Diseñados para la recogida, transporte, mantenimiento y almacenamiento a largo plazo de muestras víricas, chlamydiae, micoplasma ureaplasma, los productos Thermo Scientific MicroTest son de la máxima calidad. Desde la formulación hasta el envasado, los productos MicroTest mantienen la viabilidad de los organismos a través de ciclos de congelación-descongelación, al tiempo que inhiben los contaminantes antimicrobianos y mejoran la seguridad.
El MicroTest™ M4RT™ contiene gelatina, gentamicina y anfotericina B para el transporte de virus y Clamydiae.
Los tubos MicroTest vienen con 1,5 ml o 3 ml de medio líquido en un tubo cónico de 15 ml con 3 gránulos de vidrio.
Mantenga su laboratorio en la dirección correcta con un conjunto fiable de soluciones para el transporte, la retención, el mantenimiento y el almacenamiento de cultivos a largo plazo con la familia de medios de recogida y transporte MicroTest.
Resultados fiables de confianza
  • Control de calidad exhaustivo, lo que incluye la toxicidad celular en cada número de lote
  • Formulaciones patentadas con proteínas de estabilización, tampones y antibióticos específicos
Compatibilidad y viabilidad
  • Proporcionan transporte compatible para cultivos celulares, inmunoensayos enzimáticos y pruebas de diagnóstico molecular.
  • Mantienen la viabilidad y los recuentos de organismos para obtener resultados mejores y más fiables durante los estudios de validación/verificación, los procedimientos de control de calidad y las pruebas repetidas.
Cómodo formato adaptable
  • Los volúmenes de llenado de 1,5 ml y 3,0 ml permiten realizar varias pruebas a partir de una única muestra.
  • Los tubos de medios de transporte individuales o los kits completos ofrecen flexibilidad y versatilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de tubos
Color del tapón Azul
Compatibilidad Cultivo, vial Shell, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivo, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN
Descripción M4RT 3 ml sin tubo de gránulos
Para utilizar con (aplicación) Virus
Envase Envasados en cajas particionadas
Cantidad 72 tubos/paquete
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 30 °C
Temperatura de transporte De 2° a 30 °C
Volumen (métrico) 3 mL