Learn More
Microsyringe Needle
Código de producto. 11755143
Change view
Click to view available options
Longitud de la aguja (métrico):
30 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud de la aguja (métrico) unitSize
11755143 30 mm paquete de 5
11775143 100 mm paquete de 5
2 options
Código de producto. 11755143
Marca: Hospidex XXMS01
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,52 mm
Tipo de producto Aguja de microjeringa
Longitud de la aguja (métrico) 30 mm