Learn More
IKA™ Control EUROSTAR, Agitador de hélice
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Velocidad:
De 30 a 1000 rpm
De 30 a 500 rpm
Capacidad:
10 L
20 L
par de torsión:
15 Ncm
30 Ncm
Viscosidad:
20.000 mPas
8000 mPas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pantalla de respuesta rápida encapsulada en vidrio endurecido para una visibilidad y resistencia química máximas
- Los sensores de vibración de última generación detectan desviaciones de los umbrales permitidos y detienen automáticamente el proceso
- Pantalla nítida para tener toda la información esencial a la vista
- Temporizador/contador integrado para el control de reacciones de sensibilidad cinética y recordatorios
- Interfaz USB, por ejemplo, para documentar parámetros utilizando labworldsoft™ o para instalar actualizaciones de firmware
- Manejo intuitivo y sencillo
- Superficie sensible al tacto para una larga vida útil
- Lectura de temperatura en la pantalla
- Carcasa resistente a productos químicos
- Función de bloqueo de teclas
- Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con cambios de viscosidad
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 30 a 1000 rpm |
| Capacidad | 10 L |
| Pantalla | LCD: Velocidad, temperatura, par de torsión, temporizador |
| Tensión | 100/240 V, V CC: 24 V |
| Vataje | 32 W |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 x 173 x 136 mm |
| Requisitos eléctricos | De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 32 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tamaño del mandril | De 0,5 a 8 mm |
| Material | Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico |
| Mostrar más |