Learn More
Cytiva Material para centrífuga Microsep™ Advance con membrana Supor
Descripción
- La alta velocidad de centrifugación y el mayor EFA reducen los tiempos de giro
- Para muestras de 0,5 a 5 ml
- Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde agua |
| Descripción | EFA: 3,3 cm2 |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | 100/paquete |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 5 ml (muestra) |