Learn More
Cytiva Material para centrífuga Microsep™ Advance con membrana Supor
Código de producto. 17164751
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Incluye:
100/paquete
24/paquete
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño de poro Incluye unitSize
17164751 0,2 μm 24/paquete paquete de 24
17194751 0,45 μm 100/paquete paquete de 100
17174751 0,2 μm 100/paquete paquete de 100
17184751 0,45 μm 24/paquete paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17164751 Supplier Cytiva Supplier No. MCPM02C67
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Extracción de partículas para una mayor vida útil de la columna de HPLC y UHPLC.
  • La alta velocidad de centrifugación y el mayor EFA reducen los tiempos de giro
  • Para muestras de 0,5 a 5 ml
  • Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Verde agua
Descripción EFA: 3,3 cm2
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Incluye 24/paquete
Volumen (métrico) De 0,5 a 5 ml (muestra)
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.