Learn More
Hirschmann™ Microscopic Slide, Ground Edges with Double Frosted End
Click to view available options
N.° por paquete:
100 x 50/paq.
20 x 50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Descripción
- Double frosted end
- Ground Edges 90°C ISO 8037/l
- With LOT number on packaging
- CE acc. to IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.° por paquete | 100 x 50/paq. |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Frosted | Double Frosted |
| Grosor (métrico) | 0.95 to 1.05 mm |
| Tipo | Microscope Slide |
| Color | Extra White |
| Certificaciones/conformidad | CE acc. IVD 98/79 EC |
| Descripción | Tropical climate packaging, best before 6 months after delivery |
| Mostrar más |