Learn More
Witeg™ Portaobjetos para microscopio, vidrio con la mitad blanca
Descripción
- Vidrio con la mitad blanca.
- Vidrio no corrosivo.
- Bordes cortados.
- Caja: 50 piezas.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.º por caja | 50 unidades |
| Edges | Corte |
| Material | Vidrio |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Color | Medio blanco |
| Altura (métrico) | 1 mm |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |