Learn More
Hirschmann™ Portaobjetos para microscopía con bordes biselados
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
CE conforme a IVD 98/79 CE
ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 CE
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
Descripción
- Ground Edges 90°C ISO 8037/l
- With LOT number on packaging
- CE acc. to IVD 98/79 EC
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Edges | 90°, esmerilado |
| Grosor (métrico) | 0.95 to 1.05 mm |
| Color | Extra White |
| Certificaciones/conformidad | ISO 8037/1, CE, IVD 98/79 CE |
| Dimensiones (L x An) | 76 x 26 mm |