Descripción
- Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
- Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
- Brillo verdoso reducido
- Transparencia perfecta y óptima garantizada
- Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1-1.2 mm |
| Color | Extrablanco |
| Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Cantidad | 50 unidades por caja |
| Superficie de escritura | No |
| Dimensiones (L x An) | 76 × 26 mm |