Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos, cortado
Código de producto. 11879022 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
76 × 26 mm
Cantidad:
50 unidades por caja
Grosor (métrico):
0.8-1.0 mm
1-1.2 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Grosor (métrico) unitSize
11879022 76 × 26 mm 50 unidades por caja 0.8-1.0 mm 50 PCS
12352108 76 × 26 mm 50 unidades por caja 1-1.2 mm paquete de 50
2 options
Código de producto. 11879022
Marca: Thermo Scientific™ AAAA000001##01E00MNZ50MG#
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 0.8-1.0 mm
Color Extrablanco
Certificaciones/conformidad ISO8037/I
Recubrimiento Sin revestimiento
Cantidad 50 unidades por caja
Superficie de escritura No
Dimensiones (L x An) 76 × 26 mm