Learn More
Epredia™ Portaobjetos cortados de 1 mm
Código de producto. 15326395 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 × 26 mm
Cantidad:
100 piezas en la caja de cartón
100 piezas en papel
50 unidades por caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
Código de producto. 15326395
Marca: Epredia™ AAAC0500075002ES0MNZ#0#G#
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y facilidad de interpretación. Gracias a este proceso, los portaobjetos se pueden utilizar en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología; ofrece frotis sanguíneos en forma de pluma de una nitidez uniforme y con buena morfología.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 1 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Cantidad 100 piezas en la caja de cartón
Superficie de escritura No
Dimensiones (L x An) 75 x 50 mm