Learn More
BRAND™ Portaobjetos para microscopía
Código de producto. p-7115267 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Edges:
Corte
Esmerilados
Descripción:
Extremo mate doble
Los extremos no son mates
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Código de producto. 10682432
Marca: BRAND™ 474701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio sodocálcico transparente de clase 3 hidrolítica.
  • Grosor de aprox. 1 mm
  • Tamaño aprox. 76 × 26 mm
  • Se recomiendan los portaobjetos con bordes esmerilados para reducir el riesgo de lesión
  • Para evitar que penetre la humedad, toda la unidad de embalaje está también disponible de manera opcional sellada en una bolsa de aluminio
  • Cantidad de envase de 2500, 50 cajas de 50 portaobjetos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges Corte
Frosted No
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) 1 mm
Color Transparente
Descripción Los extremos no son mates
Cantidad 50 cajas de 50 portaobjetos
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.