Learn More
BRAND™ Portaobjetos para microscopía
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Edges:
Corte
Esmerilados
Descripción:
Extremo mate doble
Los extremos no son mates
Tamaño de la unidad:
paquete de 2500
Descripción
- Grosor de aprox. 1 mm
- Tamaño aprox. 76 × 26 mm
- Se recomiendan los portaobjetos con bordes esmerilados para reducir el riesgo de lesión
- Para evitar que penetre la humedad, toda la unidad de embalaje está también disponible de manera opcional sellada en una bolsa de aluminio
- Cantidad de envase de 2500, 50 cajas de 50 portaobjetos
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 26 mm |
| N.º por caja | 2500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Edges | Esmerilados |
| Frosted | Extremo mate doble |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Color | Transparente |
| Descripción | Extremo mate doble |
| Mostrar más |