Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopía
Código de producto. 17254884
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
1 mm
De 1 a 1,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Grosor (métrico) unitSize
17254884 De 1 a 1,2 mm paquete de 50
17244884 1 mm paquete de 50
2 options
Código de producto. 17254884
Marca: Epredia™ AG00000203E01MNZ20
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los portaobjetos de calidad superior se fabrican mediante un proceso de limpieza exclusivo patentado cuyo objetivo es proporcionar resultados uniformes y e interpretaciones sencillas.Este proceso permite utilizar los portaobjetos en aplicaciones rutinarias de histología y microbiología.
  • Fabricado con vidrio sodocálcico extrablanco de origen suizo
  • Contenido de hierro reducido para una autofluorescencia baja
  • Brillo verdoso reducido
  • Transparencia perfecta y óptima garantizada
  • Limpios, planos y aptos para su uso inmediato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Edges 90°, esmerilado
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) De 1 a 1,2 mm
Recubrimiento Uncoated
Superficie de escritura No
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm