Descripción
- Detecte rápidamente la contaminación de más del 95 % de todas las especies bacterianas conocidas en 2½ horas.
- En una PCR en tiempo real, las sondas TaqMan™ altamente específicas se unen a una secuencia de ADN muy conservada que es común para todas las bacterias (grampositivas y gramnegativas).
- Este kit está diseñado para el control de la contaminación en el ámbito académico o durante el desarrollo de fármacos y durante el proceso en biofarmacología o medicina regenerativa.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | qPCR |
| Cantidad | 100 |
| N.º de reacciones | Reagents for 100 PCR reactions |
| Volumen | 2 μl |