Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ RESEARCH Bacteria
Código de producto. 15943030 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
Reactivos para 25 reacciones de PCR
Reagents for 100 PCR reactions
Cantidad:
25
100
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. N.º de reacciones Cantidad unitSize
15943030 Reactivos para 25 reacciones de PCR 25 paquete de 25
15953030 Reagents for 100 PCR reactions 100 paquete de 100
2 options
Código de producto. 15943030
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ SMB951009
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ RESEARCH Bacteria se utiliza para la detección rápida y fiable basada en la PCR en tiempo real de la contaminación bacteriana en cultivos celulares o sobrenadantes de cultivos celulares.
  • Detecte rápidamente la contaminación de más del 95 % de todas las especies bacterianas conocidas en 2½ horas.
  • En una PCR en tiempo real, las sondas TaqMan altamente específicas se unen a una secuencia de ADN muy conservada que es común para todas las bacterias (grampositivas y gramnegativas).
  • Este kit está diseñado para el control de la contaminación en el ámbito académico o durante el desarrollo de fármacos y durante el proceso en biofarmacología o medicina regenerativa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección qPCR
Cantidad 25
N.º de reacciones Reactivos para 25 reacciones de PCR
Volumen 2 μl