Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Kit de extracción de ADN bacteriano Microsart™
Código de producto. 15963030 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Reactivos para 50 extracciones
Código de producto.
15963030 Reactivos para 50 extracciones
1 options
Código de producto. 15963030 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor SMB952001
El kit de extracción de ADN bacteriano Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ emplea una metodología de extracción de ADN de última generación.
  • El kit de extracción de bacterias Microsart™ presenta un método de extracción de ADN de última generación para la extracción de ADN a partir de cultivos celulares y productos biológicos derivados de cultivos celulares, como trasplantes autólogos y otros medicamentos de terapia avanzada (ATMP), para la posterior amplificación del ADN a través de la PCRh.
  • Elimina el riesgo de contaminaciones de ADN, lo que facilita la detección de bacterias en cultivos celulares y ATMP a través de la PCR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN
N.º de reacciones Reactivos para 50 extracciones
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.