Learn More
Sartorius Kit de extracción MicroArt™ AMP
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 columnas/kit
Tamaño de la unidad:
25 reacciones
Descripción
- Utilizado para el aislamiento de ADN genómico de diferentes tipos de material de muestra
- Compatible con Microsart™ Mycoplasma AMP, kits de qPCR de investigación
- Detección sensible y robusta de micoplasma en muestras de prueba
Compliance
EP 2.6.7
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tipo de muestra | Sobrenadantes de cultivo celular |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de micoplasma |
| Incluye | Tampones, tubos de recogida, tubos de almacenamiento de muestras |
| Tipo de producto | Kit de extracción |
| Cantidad | 50 columnas/kit |
| Volumen de muestra | 200 μl |
| Especie | micoplasma |
| Objetivo | ADN |