Learn More
Buerkle™ Cabezal de MicroSampler V4A
Código de producto. 10581731
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,2 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Para utilizar con (equipo):
Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro
Tubo para micromuestreo de 25 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10581731 5 mL Tubo para micromuestreo de 25 mm de diámetro 1 PCS
10721961 0,2 mL Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro cada uno
10625761 0,5 mL Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro 1 PCS
10731961 2 mL Tubo para micromuestreo de 12 mm de diámetro 1 PCS
10676331 1 mL Tubo para micromuestreo de 25 mm de diámetro 1 PCS
10591731 10 mL Tubo para micromuestreo de 25 mm de diámetro 1 PCS
6 options
Código de producto. 10581731
Marca: Buerkle™ 53070205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cabezal de MicroSampler Buerkle™ V4A es intercambiable con diferentes puntas y volúmenes.
  • Intercambiables
  • Permite utilizar puntas con diferentes volúmenes
  • Acero inoxidable (AISI 316)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabeza
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Cabeza para MicroSampler
Capacidad (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de pequeñas cantidades de polvo
Para utilizar con (equipo) Tubo para micromuestreo de 25 mm de diámetro