Learn More
Cytiva Cierres para microplacas
Código de producto. 11388684
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. 11388684
Marca: Cytiva 77040001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Autoadherencia con adhesivo inerte. Los cierres para microplacas Whatman™ evitan los derrames y reducen la evaporación de las muestras.
Self-sticking with inert adhesive. Whatman™ Microplate Seals prevent spillage and reduce sample evaporation.
  • Controla la humedad y reduce la evaporación de las muestras.
  • Evita derrames y contaminación.
  • Las juntas frías son autoaherentes con adhesivo inerte.
  • Las juntas térmicas están disponibles en una lámina de aluminio o poliéster transparente.
  • Las juntas térmicas son solo para microplacas de polipropileno y se aplican con calor y presión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliéster
N.° por paquete 100 unidades
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para controlar la humedad y reducir la evaporación de las muestras
Tipo de producto Película de sellado en frío fina con reverso adhesivo
Grosor 0,05 mm