Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las placas de verificación para lectores de microplacas Thermo Scientific son sistemas de verificación del rendimiento específicos que ayudan a verificar y documentar los parámetros de rendimiento clave de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL y Varioskan LUX.
- Amplio rango de longitudes de onda, de 340 a 850 nm
- Lectura rápida de placas de 96 y 384 pocillos
- Agitación e incubación de hasta 50 °C para ensayos de temperatura crítica
- Fácil de utilizar gracias a su gran pantalla en color y versiones en diferentes idiomas
- El software Thermo Scientific™ SkanIt™ ofrece una gran facilidad de uso y un flujo de trabajo lógico
- Puerto USB para facilitar la transferencia de datos
Recomendada para:
inmunoensayos (ELISA), ensayos de proteínas, endotoxinas, citotoxicidad y de proliferación, ensayos de enzimas, curvas de crecimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de verificación Multiskan, 8 longitudes de onda |
| Para utilizar con (equipo) | Multiskan FC |
| Tipos de placas | Placa de verificación |
| Línea de productos | Hable con Multiskan |
| Incluye | Placa de verificación Multiskan™ trazable por el NPL (Laboratorio Nacional de Física) Certificado de calibración Dispositivo de memoria USB que incluye sesiones de software SkanIt™ y archivos de referencia Maletín de transporte para la placa de verificación Multiskan™ |