Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Las placas de verificación para lectores de microplacas Thermo Scientific son sistemas de verificación del rendimiento específicos que ayudan a verificar y documentar los parámetros de rendimiento clave de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL y Varioskan LUX.
Marca: Thermo Scientific™ 2806460
3586.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25043" para aplicar la oferta.
Descripción
Las placas de verificación para lectores de microplacas Thermo Scientific son sistemas de verificación del rendimiento específicos que ayudan a verificar y documentar los parámetros de rendimiento clave de Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL y Varioskan LUX.
Las placas de verificación Multiskan y la placa de verificación espectrofotométrica permiten verificar parámetros como la precisión fotométrica, la precisión y la linealidad, así como la precisión de la longitud de onda y la radiación de luz dispersa.La placa de verificación luminométrica Lumiwell está diseñada para ser una referencia independiente de unidad de luz relativa para la luminometría con los lectores de microplacas de luminiscencia Thermo Scientific.
Recomendamos volver a calibrar las placas de verificación de manera periódica. La frecuencia de la calibración depende del uso y de los procedimientos del laboratorio. Sin embargo, la recalibración debe realizarse al menos cada dos años.
Especificaciones
Placa de verificación | |
Lector de microplacas Varioskan LUX, Luminoskan | |
Placa de verificación | |
Placa de verificación luminométrica Lumiwell Certificado de calibración Maletín de transporte Placa de verificación Lumiwell |