Descripción
- Para su uso con el mezclador de vórtice Ohaus Microplate
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Una microplaca estándar |
| Tipo de producto | Vórtex de alta resistencia |
| Material | Plástico |
| Descripción | Soporte para microplaca individual |
| Para utilizar con (aplicación) | Resuspender líquidos, mezclar reactivos, tampones y emulsiones, ensayos ELISA, extracciones de fármacos, mezclar muestras, PCR, digestiones, alteraciones celulares y genotipado |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador vórtex para microplacas/Mezclador vórtex de altas prestaciones |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |