Learn More
Grant Instruments™ Bloques de microplacas para aplicaciones de biología molecular y biotecnología
Descripción
- Bloques de doble tamaño
- Herramienta de extracción incluida
- Para usar con aplicaciones de biología molecular y biotecnología
- L x An x Al: 140 x 100 x 75 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Microplacas de 96 pocillos de 0,2 ml con tiras o tubos individuales |
| Tipo | Bloque |
| Incluye | Herramienta de extracción |
| Uniformidad de temperatura | ± 0,3 °C |
| Tamaño del tubo | 6,2 mm diám. × 14 mm F |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 140 x 100 x 75 mm |