Learn More
Witeg™ Micropipetas
Código de producto. 11899903
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 20 to 200 μl
De 200 to 1000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11899903
Marca: Witeg™ 5 402 200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Witeg™ las micropipetas son pipetas monocanal de microlitros precisas, robustas y prácticas.
  • Pipeta de alta calidad, fabricada en Alemania
  • Asequible
  • Perfecto para trabajos precisos de laboratorio
  • modelos monocanal codificados por 7 colores
  • Alta precisión y exactitud según DIN en ISO 8655-2
  • Diseño ergonómico y ligero
  • Fuerza de resorte optimizada para un pipeteo cómodo
  • Construcción sólida y práctica
  • Expulsión de punta y pistón de acero inoxidable
  • Adecuado para todas las marcas establecidas de puntas de pipeta
  • Totalmente esterilizable en autoclave a 121º°C (filtro de 5000ºml no esterilizable en autoclave)
  • Certificado individual y número de serie
  • DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
Especificaciones
Exactitud 1,6 μl
ClipTip Expulsión de puntas
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Para utilizar con Dispensación de precisión
Número de canales 1
Tipo Micropipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Para utilizar con (aplicación) Dispensación de precisión
Precisión ≤ 0,6 μl
Cantidad 1 unidad