Learn More
Witeg™ Micropipetas
Descripción
- Pipeta de alta calidad, fabricada en Alemania
- Asequible
- Perfecto para trabajos precisos de laboratorio
- modelos monocanal codificados por 7 colores
- Alta precisión y exactitud según DIN en ISO 8655-2
- Diseño ergonómico y ligero
- Fuerza de resorte optimizada para un pipeteo cómodo
- Construcción sólida y práctica
- Expulsión de punta y pistón de acero inoxidable
- Adecuado para todas las marcas establecidas de puntas de pipeta
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121º°C (filtro de 5000ºml no esterilizable en autoclave)
- Certificado individual y número de serie
- DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1,6 μl |
| ClipTip | Expulsión de puntas |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Azul |
| Para utilizar con | Dispensación de precisión |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Micropipeta |
| Volumen (métrico) | De 200 to 1000 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de precisión |
| Precisión | ≤ 3 μl |
| Mostrar más |