Learn More
Socorex™ Gradilla para micropipetas para el sistema de relleno Qualitix™ Tipfill
Descripción
- Acepta los paquetes de recarga del sistema de relleno Qualitix™ Tipfill.
- Tapa con bisagra.
- Bordes redondeados y suaves.
- Cierre de broche ergonómico que no atrapa los guantes.
- Tapa transparente.
- Reutilizable.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Natural |
| Admite | Puntas de micropipeta (10 μl), Puntas de micropipeta (200 μl ) |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de relleno Qualitix™ Tipfill |
| N.º por caja | 10 |
| N.° por paquete | 10 |
| matriz, red, conjunto | 96 |