Learn More
VITLAB™ Micropipetas accionadas por émbolo
Código de producto. p-8011092
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 500 to 5000 μl
Exactitud:
±30μL
±6μL
± 60 µl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud unitSize
11938121 De 100 to 1000 μl ±6μL cada uno
11958121 De 1000 to 10.000 μl ± 60 µl cada uno
11948121 De 500 to 5000 μl ±30μL cada uno
3 options
Código de producto. 11938121
Marca: VITLAB™ 1641008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas de émbolo VITALAB™ son las pipetas manuales perfectas para aplicaciones exigentes en el laboratorio, y poseen un diseño robusto, una forma ergonómica y un manejo sencillo.
  • Completely autoclavable at 121°C acc. to DIN EN 285
  • Highly accurate with simple calibration for long-lasting reliability
  • Large, central pipetting button provides a uniform and smooth movement of the piston
  • Ergonomic eject button for rapid tip replacement
  • 4-digit volume display with integrated zoom function and vertical arrangement of the numbers ensures optimal readability at all times
  • Desired volume can be set by rotating the volume setting wheel with ease and precision
  • Integrated calibration function allows adjustment without tools directly in the laboratory
  • Corrosion-resistant piston and ejector ensure long product life
  • Includes micropipette, silicone grease, sample bag with pipette tips, quality certificate and operating manual
Especificaciones
Exactitud ±6μL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo Micropipeta accionada por pistón
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Pantalla 4 dígitos
Incluye Micropipeta, grasa de silicona, bolsas para envío de puntas de pipeta, certificado de calidad e instrucciones de uso