Learn More
VITLAB™ Micropipetas accionadas por émbolo
Descripción
- Completamente esterilizable en autoclave a 121 °C según DIN EN 285
- Alta precisión y calibración sencilla para una fiabilidad de larga duración
- El botón de pipeteado central grande permite un movimiento fácil y uniforme del émbolo
- Tecla de expulsión ergonómica para un cambio rápido
- Gracias a la función de lupa integradaen el display preciso de cuatro dígitos, como también la disposición vertical de las cifras, es posible tener siempre una buena legibilidad
- Este puede ajustarse de forma fácil y exacta haciendo girar la rueda de ajuste
- La función de calibración integrada permite volver a calibrar directamente en ellaboratorio y sin herramientas
- El émbolo y el eyector resistentes la corrosión proporcionan una larga durabilidad
- Incluye micropipeta, grasa de silicona, bolsas para envío de puntas de pipeta, certificado de calidad e instrucciones de uso
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±30μL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tipo | Micropipeta accionada por pistón |
| Volumen (métrico) | De 500 to 5000 μl |
| Pantalla | 4 dígitos |
| Incluye | Micropipeta, grasa de silicona, bolsas para envío de puntas de pipeta, certificado de calidad e instrucciones de uso |